Principaux documents
EGARDT1X1
Milli-Q
Pack de purification E-Gard®
Designed to remove trace of ionic contaminants affecting specific applications.
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Caractéristiques
removes trace contaminants
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
E-Gard®
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Hauteur
32 cm (12.6 in.)
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de purification E-Gard® est conçu pour améliorer la qualité de l'eau pure en éliminant les traces de contaminants ioniques.
Caractéristiques et avantages
  • Le pack de purification E-Gard® comprend une combinaison de médias de purification pour une élimination efficace des traces de contaminants altérant la pureté de l'eau.
  • Constitués de polypropylène et de polyéthylène, deux polymères adaptés à la production d'eau pure et ultrapure, ces médias sont qualifiés pour les matières organiques inférieures et les contaminants extractibles.
  • Cartouche de résine échangeuse d'ions
Informations légales
E-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany