Principaux documents
ZKITRES01SD
Milli-Q
Kit de résistivité & Booster pour systèmes à haut débit
For use with Milli-Q® HX 7000 SD water systems
Synonyme(s) :
Kit de résistivité & Booster pour systèmes à haut débit
1 KIT
1 190.00 CHF
1 190.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
1 190.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
1 190.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Installé à l'intérieur du système de purification, l'analyseur de résistivité vérifie les niveaux de résistivité de l'eau dans la boucle.
Le booster de résistivité veille à ce que l'eau qui s'écoule dans la boucle et dans le réservoir ait la bonne résistivité.
Caractéristiques et avantages
  • Le booster de résistivité peut être facilement installé à l'avant du système de purification d'eau.
  • Le mécanisme de verrouillage du pack, ergonomique et breveté, permet un remplacement rapide, au moment voulu.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany