Documents
CBL197
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cytokératine 14, clone LL002
clone LL002, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LL002, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT14(3861)
Application
Convient pour la coloration de coupes fixées au formol et incluses en paraffine ou de tissus congelés. Afin d'obtenir une coloration parfaitement uniforme, il est considéré comme essentiel de traiter les coupes de tissus fixés par micro-ondes ou, comme recommandé plus récemment, d'utiliser la technique de démasquage des antigènes à haute température. L'exposition préalable des tissus fixés à la digestion enzymatique (trypsine) nuit à l'expression des épitopes. Le fixateur recommandé pour fixer le CBL 197 est le formol neutre tamponné.
Western blotting
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-cytokératine 14, clone LL002, est un anticorps dirigé contre la cytokératine 14 pour une utilisation en WB et en IH(P).
Qualité
Produit testé
Forme physique
Cet anticorps monoclonal est formulé à une concentration de 100 µg/ml dans un tampon phosphate salin contenant 10 mM d'azoture de sodium et 1 % de sérum albumine bovine. Il est recommandé que chaque laboratoire détermine le titre de travail optimal à utiliser dans sa propre application.
Format : Produit purifié
Autres remarques
Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Caitlynn M L Barrows et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2749, 25-38 (2023-12-22)
Resident stem/progenitor cells within the secretory salivary glands offer a potential therapeutic resource for use in the regeneration of salivary glands needed to restore saliva production in patients with chronic xerostomia, or dry mouth. Methods were developed previously to isolate
Sara Nagosa et al.
Stem cell reports, 9(6), 1991-2004 (2017-12-05)
miR-184 is a highly evolutionary conserved microRNA (miRNA) from fly to human. The importance of miR-184 was underscored by the discovery that point mutations in miR-184 gene led to corneal/lens blinding disease. However, miR-184-related function in vivo remained unclear. Here, we
Monica Cassandras et al.
Nature cell biology, 22(11), 1295-1306 (2020-10-14)
Aberrant epithelial reprogramming can induce metaplastic differentiation at sites of tissue injury that culminates in transformed barriers composed of scar and metaplastic epithelium. While the plasticity of epithelial stem cells is well characterized, the identity and role of the niche
Gernot Neumayer et al.
Nature communications, 15(1), 5834-5834 (2024-07-12)
We present Dystrophic Epidermolysis Bullosa Cell Therapy (DEBCT), a scalable platform producing autologous organotypic iPS cell-derived induced skin composite (iSC) grafts for definitive treatment. Clinical-grade manufacturing integrates CRISPR-mediated genetic correction with reprogramming into one step, accelerating derivation of COL7A1-edited iPS
Anna Altshuler et al.
Cell stem cell, 28(7), 1248-1261 (2021-05-14)
The accessibility and transparency of the cornea permit robust stem cell labeling and in vivo cell fate mapping. Limbal epithelial stem cells (LSCs) that renew the cornea are traditionally viewed as rare, slow-cycling cells that follow deterministic rules dictating their self-renewal