Principaux documents
GF08328797
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 315 mm
Synonyme(s) :
ES301061
1 EA
478.00 CHF
478.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
478.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
478.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 083-287-97
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
315 mm
Épaisseur
0.006 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable