Principaux documents
BI0341
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B
Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
41116006
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
Novabiochem®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acetylations
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Biosynthesis Novabiochem®
Application
BI0341-0201 is packagedin 24/400 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Remarque sur l'analyse
Assay (1-methylimidazole): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2