Principaux documents
L030000
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M
Synonyme(s) :
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
32-35 g/L (ETT content, titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Chaîne SMILES 
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clé InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
Autres remarques
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2.0 °C