Principaux documents
AX0145
Supelco
Acétonitrile
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Beilstein:
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
200-835-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acétonitrile, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Qualité
reagent
Niveau de qualité
100
200
Agence
meets USP/NF
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.008 meq/g Titrable acid
≤0.10% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
Absorption UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254-400 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
AX0145-NP10 is sold as 2 x 10 L
AX0146P-1 and AX0146P-6 are packaged in poly-coated bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testGradient at 254 nm0.005AU maxInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.008meq/g maxTitrable base0.0006meq/g maxUV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.05AU maxUV Abs. at 254 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off190nm maxWater (H2O)0.10% max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Questions
  1. Is this poly coated? 4L-AX0145P-1
    1 answer
    1. AX0146P-1 and AX0146P-6 are packaged in poly-coated bottles.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review