ABS159
Anti-HPK1 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1, Hematopoietic progenitor kinase, MAPK/ERK kinase kinase kinase 1, MEK kinase kinase 1, MEKKK 1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP4K1(11184)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HPK1 on 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Raji cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable