ABE569
Anti-monoubiquitin H2A Antibody (Lys119)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
H2AK119ub1, Histone H2A.1, Histone H2A.2, H2A2, h2aUb
510.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
About This Item
510.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Hist2H2Aa2(690131)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated monoubiquitin H2A in mouse Embryonic Stem cell lysate (Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated monoubiquitin H2A in mouse Embryonic Stem cell lysate (Farcas, A. M. et al. (2012). Elife [Epub ahead of print].).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected monoubiquitin H2A (Lys119) in 10 µg of HeLa acid extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Remarque sur l'analyse
HeLa acid extract
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable