662056
Ubiquitin Aldehyde
≥95% (HPLC), liquid, ubiquitin hydrolase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
ubiquitin hydrolase inhibitor
310.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
310.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Ubiquitin Aldehyde, Potent and specific inhibitor of multiple ubiquitin hydrolases involved in pathways of intracellular protein modification and turnover.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
aqueous buffer: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
multiple ubiquitin hydrolases involved in pathways of intracellular protein modification and turnover
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Shaeffer, J.R. and Cohen, R.E. 1996. Biochemistry 35, 10886.
Pickart, C.M. and Rose, I.A. 1986. J. Biol. Chem. 261, 10210.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.