ABE281
Anti-EZH1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone-lysine N-methyltransferase EZH1, ENX-2, Enhancer of zeste homolog 1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EZH1(2145)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected EZH1 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse embryonic stem cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable