Principaux documents
ABE203
Sigma-Aldrich
Anti-JARID1D Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
100 μG
463.00 CHF
463.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
463.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
463.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDM5D(8284)
Description générale
′′ ′′ Uniprot.org states two different isoforms of this enzyme.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to human JARID1D.
Application
Analyse par immunocytochimie : µ
A representative lot immunoprecipitated JARID1D in human testis tissue lysate.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Use Anti-JARID1D Antibody (rabbit polyclonal antibody) validated in WB, ICC, IP to detect JARID1D also known as Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D.
Qualité
µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 174 kDa. Two isoforms may be observed due to alternative splicing at a molecular weight of ~167 kDa and ~174 kDa in some cell lysates. An uncharacterized band at a molecular weight of ~255 kDa may be observed in some cell lysates.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kathryn Gunn et al.
Cancer discovery, 13(6), 1478-1497 (2023-02-28)
Oncogenic mutations in isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2 occur in a wide range of cancers, including acute myeloid leukemia (AML) and glioma. Mutant IDH enzymes convert 2-oxoglutarate (2OG) to (R)-2-hydroxyglutarate [(R)-2HG], an oncometabolite that is hypothesized to promote cellular