Documents
ABE1867
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MLL4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone-lysine N-methyltransferase 2D, ALL1-related protein, Lysine N-methyltransferase 2D, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KMT2D(8085)
Description générale
L'histone-lysine N-méthyltransférase 2D (EC 2.1.1.43 ; UniProt O14686 ; aussi appelée MLL4, protéine liée à ALL1, ou lysine N-méthyltransférase 2D) est codée par le gène KMT2D (aussi dénommé MLL4, ALR, KABUK1 ou MLL2) (identifiant du gène : 8085) chez l'homme. MLL4 méthyle le résidu Lys-4 de l'histone H3 pour former une monométhylation (H3K4) et une diméthylation (H3K4me1/2), constituant un marqueur spécifique des amplificateurs transcriptionnels. MLL4 fait aussi partie du complexe protéique MLL3/4 qui joue un rôle important durant la différenciation cellulaire et le développement animal. La protéine MLL4 est située dans le noyau et s'exprime dans la plupart des tissus embryonnaires et des tissus adultes. Les anomalies touchant MLL4 (souvent appelées KMT2D dans la littérature) ont été associées au syndrome Kabuki et à des maladies cardiaques congénitales. L'inactivation des mutations du gène MLL4/MLL2/KMT2D a été associée à de nombreux types de cancer, notamment le médulloblastome, le lymphome non hodgkinien, le lymphome diffus à grandes cellules B, le carcinome hépatocellulaire, ainsi que les cancers de la prostate, du sein, de l'ovaire, du poumon, de la vessie, de la tête et du cou, et du pancréas. (réf. : Lee, J.E., et al. (2013). Elife. 2:e01503; Lawrence, M.S., et al., (2014). Nature. 505(7484):495-501).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal cible la région située entre la première et la troisième superhélices de la séquence MLL4.
Immunogène
Fragment interne de MLL4 humaine recombinante avec étiquette His provenant de la région située entre la première et la troisième superhélices.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de l'antisérum non purifié a permis de détecter l'expression de la MLL4 humaine avec étiquette Myc, a.a. 2916 à 3785, mais pas du fragment a.a. 3662 à 4625, dans 100 µg de lysat de cellules entières des transfectants respectifs (avec la permission du Dr Lee, NIH).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : un lot représentatif a permis de détecter la présence de MLL4 (MLL2) sur le promoteur proximal PPAR 1, mais pas le PPAR 2, dans les cellules MEF, tandis qu'un enrichissement de MLL4 a été observé sur les promoteurs PPARγ1, PPARγ2 et C/EBP dans des préadipocytes bruns murins en cours de différenciation [Cho, Y.W., et al. (2009). Cell Metab. 10(1):27-39].
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine avec séquençage : un lot représentatif a permis de détecter des sites d'enrichissement du génome par MLL4 spécifiques au type cellulaire et au stade de différenciation [Lee, J.E., et al. (2013). Elife. 2:e01503].
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter des composants du complexe MLL3/MLL4 (UTX, PTIP, RbBP5 et PA1) et C/EBPβ, mais pas la ménine, à partir d'extraits nucléaires de préadipocytes bruns murins préparés au jour 2 de l'adipogenèse [Lee, J.E., et al. (2013). Elife. 2:e01503].
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-MLL4, réf. ABE1867, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la MLL4 (également nommée KMT2D) et a été testé en immunoprécipitation de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine avec séquençage, immunoprécipitation et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting de fragment de MLL4 recombinante.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/5 000e de cet anticorps a permis de détecter 50 ng de fragment de MLL4 humaine recombinante.
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : 593,4/593,7 kDa (isoforme humaine 1/2) et 600,2 kDa (souris).
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Balkees Abderrahman et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(1), 11-25 (2020-11-13)
Patients with long-term estrogen-deprived breast cancer, after resistance to tamoxifen or aromatase inhibitors develops, can experience tumor regression when treated with estrogens. Estrogen's antitumor effect is attributed to apoptosis via the estrogen receptor (ER). Estrogen treatment can have unpleasant gynecologic
Xinmiao Wang et al.
Cell & bioscience, 12(1), 49-49 (2022-04-29)
Epigenetic reprogramming is involved in multiple steps of human cancer evolution and is mediated by a variety of chromatin-modifying enzymes. Specifically, the histone lysine methyltransferase KMT2D is among the most frequently mutated genes in oral squamous cell carcinoma (OSCC). However
Jie Li et al.
Nature communications, 15(1), 2879-2879 (2024-04-04)
Despite regulating overlapping gene enhancers and pathways, CREBBP and KMT2D mutations recurrently co-occur in germinal center (GC) B cell-derived lymphomas, suggesting potential oncogenic cooperation. Herein, we report that combined haploinsufficiency of Crebbp and Kmt2d induces a more severe mouse lymphoma
Wei Liu et al.
Cancer biology & therapy, 24(1), 2216041-2216041 (2023-06-08)
Pancreatic adenocarcinoma (PAAD) is a major cause of mortality related to cancer worldwide. This paper dissected the functions of the CSTF2T/ASH2L/CALB2 axis in PAAD progression. CALB2 expression was assessed in PAAD tissues and cells using RT-qPCR and western blot. Subsequent
Jill A Fahrner et al.
JCI insight, 4(20) (2019-09-27)
Kabuki syndrome 1 (KS1) is a Mendelian disorder of the epigenetic machinery caused by mutations in the gene encoding KMT2D, which methylates lysine 4 on histone H3 (H3K4). KS1 is characterized by intellectual disability, postnatal growth retardation, and distinct craniofacial