Principaux documents
ABE1851
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MLL-3
from rabbit
Synonyme(s) :
HALR, Histone-lysine N-methyltransferase 2C, EC: 2.1.1.43, Lysine-N-methyltransferase 2C, Myeloid-lineage leukemia protein 3 homolog
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KMT2C(58508)
mouse ... Kmt2C(231051)
Description générale
L'histone-lysine N-méthyltransférase 2D (EC 2.1.1.43 ; UniProt O14686 ; aussi appelée MLL4, protéine liée à ALL1, ou lysine N-méthyltransférase 2D) est codée par le gène KMT2D (aussi dénommé MLL4, ALR, KABUK1 ou MLL2) (identifiant du gène : 8085) chez l'homme. MLL4 méthyle le résidu Lys-4 de l'histone H3 pour former une monométhylation (H3K4) et une diméthylation (H3K4me1/2), constituant un marqueur spécifique des amplificateurs transcriptionnels. MLL4 fait aussi partie du complexe protéique MLL3/4 qui joue un rôle important durant la différenciation cellulaire et le développement animal. La protéine MLL4 est située dans le noyau et s'exprime dans la plupart des tissus embryonnaires et des tissus adultes. Les anomalies touchant MLL4 (souvent appelées MLL2 et KMT2D dans la littérature) ont été associées au syndrome Kabuki et à des maladies cardiaques congénitales. L'inactivation des mutations du gène MLL4/MLL2/KMT2D a été associée à de nombreux types de cancer, notamment le médulloblastome, le lymphome non hodgkinien, le lymphome diffus à grandes cellules B, le carcinome hépatocellulaire, ainsi que les cancers de la prostate, du sein, de l'ovaire, du poumon, de la vessie, de la tête et du cou, et du pancréas. (réf. : Lee, J.E., et al. (2013). Elife. 2:e01503; Lawrence, M.S., et al., (2014). Nature. 505(7484):495-501).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal permet de détecter la protéine MLL-3 dans les cellules humaines, de souris et de rat. Il cible un épitope de 18 acides aminés de la région interne de la moitié N-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant à 18 acides aminés de la région N-terminale de la protéine MLL-3 humaine.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter MLL-3 dans du testicule de souris, de l'utérus de rat et des tissus rénaux de souris.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a permis de détecter MLL-3 dans des cellules MEF (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter MLL-3 dans des applications de western blotting (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8); Bres, V., et. al. (2009). Mol Cell. 36(1):75-87).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter MLL-3 dans des tumeurs urothéliales de souris (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21):8513-8).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-MLL3, réf. ABE1851, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible l'histone-lysine N-méthyltransférase 2C et qui a été testé en immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), immunohistochimie (paraffine) et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait nucléaire de cellules U2OS.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter MLL-3 dans 10 µg d'extrait nucléaire de cellules U2OS.
Description de la cible
~540 kDa (poids observé) ; 540,19 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yingxue Wang et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 24, 610-621 (2021-04-27)
Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common type of thyroid cancer, and angiogenesis plays critical roles in its recurrence and metastasis. In this study, we investigated the effects of hypoxia-induced exosomal microRNA-181 (miR-181a) from PTC on tumor growth and
Takumi Nakamura et al.
Molecular psychiatry (2024-03-26)
Recent studies have consistently demonstrated that the regulation of chromatin and gene transcription plays a pivotal role in the pathogenesis of neurodevelopmental disorders. Among many genes involved in these pathways, KMT2C, encoding one of the six known histone H3 lysine
Ran Chen et al.
Cell reports, 34(7), 108751-108751 (2021-02-18)
The myeloid tumor suppressor KMT2C is recurrently deleted in myelodysplastic syndrome (MDS) and acute myeloid leukemia (AML), particularly therapy-related MDS/AML (t-MDS/t-AML), as part of larger chromosome 7 deletions. Here, we show that KMT2C deletions convey a selective advantage to hematopoietic
Jun-Yi Zheng et al.
Cell death & disease, 12(4), 364-364 (2021-04-08)
MLL3 is a histone H3K4 methyltransferase that is frequently mutated in cancer, but the underlying molecular mechanisms remain elusive. Here, we found that MLL3 depletion by CRISPR/sgRNA significantly enhanced cell migration, but did not elevate the proliferation rate of cancer
Masaki Suzuki et al.
Translational lung cancer research, 12(8), 1738-1751 (2023-09-11)
High-grade fetal adenocarcinoma of the lung (H-FLAC) is a rare variant of pulmonary adenocarcinoma. Our previous study showed a high frequency of KMT2C mutations in lung cancers with an H-FLAC component, showing that KMT2C dysfunction may be associated with the