Principaux documents
AB745
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
500 μL
771.00 CHF
771.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μL
771.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
771.00 CHF
Date d'expédition estimée le08 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-collagène de type I, Chemicon®, from rabbit
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin (Semi-purified)
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL1A1(1277)
Spécificité
Recognizes Human collagen type I. Some cross reactivity with other proteins.
Immunogène
Human placental collagen type I
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
ELISA on human collagen type I: 1/4000.
Indirect microimmunofluorescent visualization of collagen type I on cryostat sections of human tissue or cultured cells: 1:10-1:40.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
This Anti-Collagen Type I Antibody is validated for use in ELISA, IH, WB for the detection of Collagen Type I.
Forme physique
Sans conservateur.
Ammonium sulfater precipitation followed by DEAE chromatography, and immunodeletion
Format : Produit semi-purifié
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bo Ma et al.
International journal of biological sciences, 14(4), 437-448 (2018-05-05)
Connective tissue growth factor (CTGF) is a crucial factor that plays a major role in the process of posterior capsule opacification (PCO). However, the effects of CTGF on the proliferation and migration of lens epithelial cells (LECs) and on the
M Fairuz B Jamaluddin et al.
Endocrinology, 159(7), 2656-2669 (2018-05-23)
Uterine leiomyomas (fibroids) are the most common benign tumors that are associated with increased production of extracellular matrix (ECM). Excessive ECM deposition plays a major role in the enlargement and stiffness of these tumors and contributes to clinical symptoms, such
Matthias Schieker et al.
Journal of anatomy, 204(2), 133-139 (2004-03-23)
In stem-cell research a major difficulty is caused by the lack of distinctive features that allow the identification of human mesenchymal stem cells (hMSC). Until now, there has been no specific marker and the most common way to identify hMSC
Yunshan Fan et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 28, 387-396 (2022-05-05)
Intervertebral disc degeneration is a very common medical condition causing pain and disability, and it cannot be reversed by available treatment options. Here we report that targeting β-catenin, a pivotal factor associated with disc degeneration, ameliorates disc degeneration in a
Ricky R Lareu et al.
FEBS letters, 581(14), 2709-2714 (2007-05-29)
The excluded volume effect (EVE) rules all life processes. It is created by macromolecules that occupy a given volume thereby confining other molecules to the remaining space with large consequences on reaction kinetics and molecular assembly. Implementing EVE in fibroblast
Protocoles
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.