Principaux documents
AB5977
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Musashi-1
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Musashi homolog 1
100 μG
449.00 CHF
449.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
449.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
449.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rodent, mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSI1(4440)
Description générale
Chez les mammifères, la famille de protéines Musashi est importante pour la détermination du devenir cellulaire, jouant un rôle dans le maintien de l'état des cellules souches, la différenciation et la tumorigenèse. Musashi1 (également connue sous le nom de Msi1), est exprimée de manière sélective dans les cellules progénitrices neurales, y compris les cellules souches neurales. En dehors du système nerveux, Musashi1 est un marqueur sélectif des cellules souches intestinales ou des cellules de lignées précoces. Musashi1 interagit avec la voie Notch pendant la division cellulaire asymétrique en se liant à l'extrémité 3'-UTR de Numb. La présence de Musashi1 empêche Numb de réprimer la signalisation de Notch.
Spécificité
La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Reconnaît Musashi-1.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 5 à 21 de Musashi.
Application
Catégorie de recherche
Neurosciences
Détectez Musashi-1 avec cet anticorps anti-Musashi-1, validé pour une utilisation en IC, en IH et en WB.
Immunohistochimie :
Une dilution de 1/200 à 1/1 000 d'un lot précédent a été utilisée.
Immunocytochimie :
Une dilution de 1/200 à 1/1 000 d'un lot précédent a été utilisée.
Analyse par western blot :
Dilution de 1/200 à 1/1 000 avec un système ECL.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Neurosciences du développement
Protéines de liaison à l'ARN (RBP)
Qualité
Évaluée en routine par western blot sur des lysats de placenta humain.
Analyse par western blot :
Une dilution 1/1 000 de ce lot a permis de détecter Musashi-1 sur 10 µg de lysats de placenta humain.
Description de la cible
39 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 03-114 ; 04-1041
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon contenant une solution de sulfate d'ammonium saturée à 50 % et du PBS sans conservateurs.
Purifié par immuno-affinité.
Stockage et stabilité
Stable à -80 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules souches neurales corticales de souris (n° cat. SCR029).
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cell lineage identification and stem cell culture in a porcine model for the study of intestinal epithelial regeneration.
Gonzalez, LM; Williamson, I; Piedrahita, JA; Blikslager, AT; Magness, ST
Testing null
Musashi1-CreER(T2) : a new cre line for conditional mutagenesis in neural stem cells.
Takeda, H; Koso, H; Tessarollo, L; Copeland, NG; Jenkins, NA
Genesis (2000)
Marten Rehfeld et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 147(10), 2969-2982 (2021-06-26)
The identification of prognostically and therapeutically relevant molecular markers is fundamental to the further development of personalised therapies in brain tumours. Current therapeutic options for the treatment of gliomas rely mainly on surgical resection and the inhibition of tumour cell
Raffaella Scardigli et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(9), 2516-2528 (2014-05-09)
Adult neurogenesis is a multistep process regulated by several extrinsic factors, including neurotrophins. Among them, little is known about the role of nerve growth factor (NGF) in the neurogenic niches of the mouse. Here we analyzed the biology of adult
Lisa Arvidsson et al.
PloS one, 6(11), e27393-e27393 (2011-11-19)
Filum terminale (FT) is a structure that is intimately associated with conus medullaris, the most caudal part of the spinal cord. It is well documented that certain regions of the adult human central nervous system contains undifferentiated, progenitor cells or