Principaux documents
AB1526
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur de croissance nerveuse-β
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
NGFbeta
250 μL
423.00 CHF
423.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μL
423.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
423.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, chicken, human
Ne doit pas réagir avec
bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NGF(4803)
Spécificité
Facteur de croissance nerveuse (NGF). Moins de 1 % de réactivité croisée avec les neurotrophines NT-3, NT-4 et BDNF humaines recombinantes par ELISA.
Immunogène
Sous-unité bêta du facteur de croissance nerveuse de souris issue de glandes salivaires.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie (1/500e au 1/5 000e) (voir protocole suggéré).
Immunoblotting (1/500e au 1/5 000e).
ELISA (1/500e au 1/5 000e).
Inhibition de l'activité biologique in vitro (1/10e au 1/50e).
ACTIVITÉ BIOLOGIQUE : Cet anticorps inhibera totalement les actions de survie et d'excroissance des neurites du NGF de souris dans des neurones du ganglion de la racine dorsale du poulet in vitro.
À utiliser pur pour les études in vivo sur les animaux
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-sous-unité β du facteur de croissance nerveuse a été validée par ELISA, WB, IH, FUNC pour la détection de la sous-unité β du facteur de croissance nerveuse.
Sous-domaine de recherche
Neurochimie et neurotrophines
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1119
Forme physique
Antisérums de lapin entiers. Lyophilisé. À reconstituer dans 250 μl d'eau distillée stérile.
Stockage et stabilité
À conserver entre -20 °C et -70 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tsia-Shu Lo et al.
The journal of obstetrics and gynaecology research, 43(1), 173-178 (2016-10-21)
By investigating the association of urodynamics and urogenital nerve growth factor (NGF) levels in vaginal mesh surgery, we may be able to associate the likelihood of postoperative lower urinary tract symptoms developing as a result of synthetic mesh implanted for
Sashwati Roy et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 28, 102220-102220 (2020-05-19)
This work rests on our recent report on the successful use of tissue nanotransfection (TNT) delivery of Ascl1, Brn2, and Myt1l (TNTABM) to directly convert skin fibroblasts into electrophysiologically active induced neuronal cells (iN) in vivo. Here we report that
Daniel Aridgides et al.
PloS one, 8(2), e57450-e57450 (2013-02-26)
Cardiomyocytes express neurotrophin receptor TrkA that promotes survival following nerve growth factor (NGF) ligation. Whether TrkA also resides in cardiac fibroblasts (CFs) and underlies cardioprotection is unknown. To test whether CFs express TrkA that conveys paracrine signals to neighbor cardiomyocytes
A Vega et al.
Developmental neurobiology, 76(8), 832-846 (2015-11-13)
Neurons are able to segregate transmitters to different axon endings. Segregation is a plastic neuronal feature; it can be modulated by synaptic environment. We have demonstrated that neurotrophin and other cellular factors regulate segregation in sympathetic neurons in culture. Herein
Caterina Porcino et al.
International journal of molecular sciences, 25(5) (2024-03-13)
Specific subpopulations of neurons in nerve and sensory systems must be developed and maintained, and this is accomplished in significant part by neurotrophins (NTs) and the signaling receptors on which they act, called tyrosine protein kinase receptors (Trks). The neurotrophins-tyrosine