AB9040
Anti-Nerve Growth Factor Antibody, pro
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
proNGF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTF3(4908)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Immunohistochemistry: 1:250 on frozen sections.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable