96441000
Vantage™ L Laboratory Columns
Vantage™ L Laboratory Column VL 44 x 1000
Synonyme(s) :
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
Gamme de produits
Vantage
Paramètres
2-40 °C operating temperature
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
1000 mm
Surface
15.2 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
750-1000 mm
Volume du lit
1140-1520 mL
Diamètre
44-44.1 mm