Key Documents
96161000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 1000
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Paramètres
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
1 m (3.3 ft)
Surface
2 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
750-1000 mm
Volume du lit
0.150-0.200 L
Diamètre
1.6 cm (0.6 in.)