Documents
96100050
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Fabricant/nom de marque
Vantage
Niveau de qualité
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
24.9 cm (9.8 in.)
Diamètre
3.2 cm (1.3 in.)