8.55057
Universal NovaTag® resin
Novabiochem®
Synonyme(s) :
N-Fmoc-NÆ-Mmt-ethylenediamine-MPB-AM resin
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins Literature references
[1] P. Marceau, et al. (2005) Bioorg. Med. Chem. Lett., 15, 5442.
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styren- 1% DVB) 100 - 200 mesh
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable