Principaux documents
8.51083
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
1 G
1 460.00 CHF
1 460.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 460.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C64H127NO32
Poids moléculaire :
1422.68
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 460.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers.
Liaison
Replaces: 01-63-0151
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 1420.8 - 1422.8
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable