Principaux documents
8310-OP
Millipore
SSC Buffer
OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate
Synonyme(s) :
Saline-Sodium Citrate Buffer, 20X
4 L
Demander
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 L
Demander
About This Item
Code UNSPSC :
41105319
Nomenclature NACRES :
NA.25
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
General Composition: Each liter of concentrate makes 20 L of 1X SSC buffer (1X = 0.150 M Sodium Chloride, 0.015 M Sodium Citrate). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
pH of solution at 25°C: 6.85-7.15
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable