Documents
8.21600
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.22
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
230-077-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
274-277 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
Clé InChI
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3