Principaux documents
8.18287
Sigma-Aldrich
Lithium iodide
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium iodide
2 G
65.30 CHF
50 G
123.00 CHF
65.30 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
65.30 CHF
50 G
123.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
ILi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-822-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
65.30 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
450 °C
Solubilité
soluble 1640 g/L
Densité
4 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Application
Lithium iodide (LiI) can be used as a catalyst to synthesize:
  • N-alkyl 2-pyridone derivatives via O- to N-[1,3]-alkyl migration.[1]
  • β-mannosides and β-rhamnosides from glycosyl hemiacetals via one-pot chlorination, iodination, and glycosylation reaction.[2]
It can also be used as:
  • Solid electrolyte in the synthesis of Vycor glass/LiI composites applicable in the development of solid-state batteries.[3]
  • Iodine source to synthesize primary, secondary, and bridgehead tertiary alkyl iodides by PPh3-catalyzed iododecarboxylation of aliphatic carboxylates.[4]
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable