Principaux documents
8.21120
Sigma-Aldrich
2-Thiouracil
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
100 G
73.80 CHF
500 G
254.00 CHF
1 KG
479.00 CHF
73.80 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
100 G
73.80 CHF
500 G
254.00 CHF
1 KG
479.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
205-508-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
73.80 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Température d'inflammation spontanée
570 °C
Pf
>300 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Sc1nc(ccn1)O
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Enhanced photocatalytic degradation using 2-Thiouracil:</strong> 2-Thiouracil is used obtained a carbonyl heterocycle-containing mesoporous carbon nitride photocatalyst (TCN) that demonstrated improved photocatalytic activity for environmental pollutant degradation, specifically for ciprofloxacin removal (Xu et al., 2023).</li>
</ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3