Principaux documents
8.21112
Sigma-Aldrich
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
Synonyme(s) :
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol
5 G
33.10 CHF
250 G
103.00 CHF
33.10 CHF
Il n'en reste plus que 0 en stock
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
33.10 CHF
250 G
103.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-771-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
33.10 CHF
Il n'en reste plus que 0 en stock
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
199-202 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(Nc2[s]ccn2)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2