75950
2-Oxovaleric acid
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
α-Ketovaleric acid, 2-Oxopentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (T)
Forme
liquid
Point d'ébullition
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
7-9 °C (lit.)
Densité
1.110 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
KDVFRMMRZOCFLS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter