Principaux documents
8.21017
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Diphenyl sulfide, Phenyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352113
Numéro de classement CE :
205-371-4
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 25 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
544 mg/kg LD50, oral (Rat)
12543 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
296 °C/1013 hPa
Pf
-40 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup