Principaux documents
8.20546
Sigma-Aldrich
N-Dodecylpyridinium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Dodecylpyridinium chloride, N-Laurylpyridinium chloride
5 G
27.30 CHF
250 G
148.00 CHF
1 KG
473.00 CHF
25 KG
7 550.00 CHF
27.30 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
27.30 CHF
250 G
148.00 CHF
1 KG
473.00 CHF
25 KG
7 550.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11C5H5NCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
203-232-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
27.30 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
270 °C
Puissance
203 mg/kg LD50, oral (Rat)
1684 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
87-89 °C
Température de transition
flash point 160 °C
Solubilité
600 g/L
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[n+]1(ccccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 93.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 2.0 - 6.0 %
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
320.0 °F
Point d'éclair (°C)
160 °C