Principaux documents
8.20272
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl chloroformate
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl chloroformate, 4-Nitrophenyl chlorocarbonate, Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
ClCOOC6H4-4-(NO2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
231-706-9
Application(s):
peptide synthesis
pb:
159-162 °C/25 hPa
Niveau de qualité
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Carbonylations
pb
159-162 °C/25 hPa
Pf
78-81 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Application(s)
peptide synthesis
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 81 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C