Principaux documents
8.20239
Sigma-Aldrich
Butylbenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
Butylbenzene, 1-Phenylbutane
100 ML
73.40 CHF
73.40 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
73.40 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-209-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
73.40 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 23 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Limite d'explosivité
0.8-5.8 % (v/v)
pb
183 °C/1013 hPa
Pf
-88 °C
Température de transition
flash point 58 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
Clé InChI
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.859 - 0.861
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59.0 °C - closed cup