Principaux documents
8.18793
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Nonanol, Heptyl methyl carbinol
25 ML
46.00 CHF
100 ML
128.00 CHF
46.00 CHF
0 en stock.
Changer de vue
25 ML
46.00 CHF
100 ML
128.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
211-065-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
46.00 CHF
0 en stock.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
-35 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(CCCCCCC)C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup