W331503
2-Nonanol
≥97%
Synonyme(s) :
Heptyl methyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Pf
−36-−35 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; green; waxy; citrus
Chaîne SMILES
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter