Principaux documents
8.18735
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetrapropylammonium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H28BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
217-727-6
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (100 g/L in H2O)
Pf
265-274 °C (decomposition)
Solubilité
>1000 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable