Principaux documents
8.18401
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen monopersulfate
for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS
100 G
33.40 CHF
500 G
48.10 CHF
33.40 CHF
0 en stock.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
33.40 CHF
500 G
48.10 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H3K5O18S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
274-778-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
33.40 CHF
0 en stock.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
soluble 250-300 g/L
Densité
2.35 g/cm3 at 20 °C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 43.0 - 47.0 %
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1