Principaux documents
8.14859
Sigma-Aldrich
N-Phenylmorpholine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene
50 G
50.20 CHF
50.20 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
50.20 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-164-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
50.20 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
260 °C/1013 hPa
Pf
48-51 °C
Température de transition
flash point 124 °C
Densité
1.053 g/cm3 at 60 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N2(CCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
Clé InChI
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup