Principaux documents
8.14703
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid
5 G
107.00 CHF
107.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Changer de vue
5 G
107.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
107.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC)
Pf
187-189 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)C)O)C
InChI
1S/C9H10O4/c1-4-3-6(10)5(2)8(11)7(4)9(12)13/h3,10-11H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
VHNLJRRECIZZPX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable