Principaux documents
300616
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
1 G
181.00 CHF
5 G
982.00 CHF
181.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
181.00 CHF
5 G
982.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
181.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
284 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable