Principaux documents
8.14050
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Dibenzylethylenediamine diacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H20N2 · 2C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.45
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
204-572-4
Niveau de qualité
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
118 °C
Solubilité
150 g/L
Masse volumique apparente
280 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H20N2.2C2H4O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;2*1-2(3)4/h1-10,17-18H,11-14H2;2*1H3,(H,3,4)
Clé InChI
MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable