Principaux documents
8.08653
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine
for synthesis
Synonyme(s) :
Triphenylarsine, Arsenic triphenyl
5 G
50.60 CHF
25 G
157.00 CHF
50.60 CHF
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
50.60 CHF
25 G
157.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3As
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
210-032-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
50.60 CHF
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
pb
>360 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
59-61 °C
Température de transition
flash point 265 °C
Densité
1.22 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[As](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C18H15As/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3