Principaux documents
8.08617
Sigma-Aldrich
Terephthaldialdehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde
100 G
71.50 CHF
71.50 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
100 G
71.50 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(CHO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
210-784-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
71.50 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
pb
245-248 °C/1013 hPa
Pf
112-115 °C
Solubilité
3 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
Clé InChI
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup