Principaux documents
796816
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-aminophenyl)methane
≥90%
Synonyme(s) :
4,4′,4′′,4′′′-Methanetetrayltetrakis[benzenamine], Tetra(4-aminophenyl)methane, Tetra(4-anilyl)methane, Tetra(p-aminophenyl)methane, Tetrakis(4-aminophenyl)methane
1 G
329.00 CHF
329.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
329.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H24N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
329.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥90%
Forme
powder
Pf
334-339 °C
Chaîne SMILES 
NC(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=C(N)C=C2)(C3=CC=C(N)C=C3)C4=CC=C(N)C=C4
InChI
1S/C25H24N4/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20/h1-16H,26-29H2
Clé InChI
LNHGLSRCOBIHNV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable