Principaux documents
8.06617
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl pyruvate, Pyruvic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate
100 ML
60.80 CHF
500 ML
222.00 CHF
60.80 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
60.80 CHF
500 ML
222.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
210-511-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
60.80 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
144-146 °C/1013 hPa
Pf
-58 °C
Température de transition
flash point 52 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.049
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup