PHR1580
Acide dodécanoique
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Dodecanoic acid, Lauric acid, NSC 5026
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001474
traceable to USP 1356949
Famille d'API
lauric acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
348.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
176 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)