Principaux documents
8.03600
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
250 G
44.60 CHF
44.60 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
44.60 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-030-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
44.60 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
550 °C
Puissance
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
186.0-192.0 °C
Solubilité
1 g/L
Densité
1.00 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
BrN1C(C(=O)N(C1=O)Br)(C)C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Clé InChI
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable