Principaux documents
8.03269
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1,3-phenylenediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine
5 G
28.40 CHF
250 G
56.30 CHF
1 KG
153.00 CHF
28.40 CHF
0 en stock.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
28.40 CHF
250 G
56.30 CHF
1 KG
153.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H3-1,3-(NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-453-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
28.40 CHF
0 en stock.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.017 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
505 °C
Puissance
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
99 °C
Température de transition
flash point 160 °C
Solubilité
38 g/L
Densité
1.26 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1c(ccc(c1)N)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Clé InChI
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup