Principaux documents
8.01658
Sigma-Aldrich
2-Bromoacetophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, ω-Bromoacetophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-724-9
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
pb
140 °C/15 hPa
Pf
48-51 °C
Température de transition
flash point >112 °C
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup