Principaux documents
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
50 G
35.20 CHF
250 G
145.00 CHF
35.20 CHF
Date d'expédition estimée le25 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
35.20 CHF
250 G
145.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
205-268-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
crystals
35.20 CHF
Date d'expédition estimée le25 mars 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
127-130 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c(nc1N)cccc2
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Clé InChI
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable